Learn More
Metilenebis (ácido tioacético), +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403677 5 g 5 g
11413677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18154.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2068-24-8
Fórmula molecular C5H8O4S2
Peso molecular (g/mol) 196.235
Número MDL MFCD00021766
Clave InChI CZEVAMMETWVBOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylenedithiodiacetic acid, methylenebisthioglycolic acid, acetic acid, 2,2'-methylenebis thio bis, acetic acid, methylenedithio di, 2,2'-methylenebis thio diacetic acid, methylenebis-thioglycollic acid, 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetic acid, 2-carboxymethyl thio methyl thio acetic acid, carboxymethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetic acid
PubChem CID 74949
Nombre IUPAC 2-(carboximetilsulfanilmetilsulfanilo)ácido acético
SMILES C(C(=O)O)SCSCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylenebis(thioacetic acid)
Punto de fusión 127°C to 129°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.24
Porcentaje de pureza ≥97%