Learn More
Metilenebis (dicloruro fosfónico), TRC
Código de producto. 30477763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477763 500 mg 500 miligramos
30474881 2.5 g 2.50 g
30469500 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477763 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM304305500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1499-29-2
Fórmula molecular CH2Cl4O2P2
Peso molecular (g/mol) 249.78
Sinónimo Methylenediphosphonic Dichloride
Nombre IUPAC bis(diclorofosforil)metano
SMILES ClP(=O)(Cl)CP(=O)(Cl)Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methylenebis(phosphonic Dichloride)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH2Cl4O2P2/c2-8(3,6)1-9(4,5)7/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.8284
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.