Learn More
Metilenoanilina, trímero, MP Biomedicals
Código de producto. 11447995 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11447995 100 g
1 options
Código de producto. 11447995 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521696880
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyleneaniline, Trimer
CAS 100-62-9
Fórmula molecular C7H7N
Cantidad 100 g
Sinónimo n-methyleneaniline, benzenamine, n-methylene, methylenanilin, n-methylene aniline, n-methylideneaniline, methanimine, n-phenyl, benzenamine,n-methylene, methyleneaniline,trimer
Clave InChI VULHYRAYXYTONQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=NC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC N-fenilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 105.14
PubChem CID 66014
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.42