Learn More
R&D Systems™ α,β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt
Descripción
P2-purinoceptor agonist. Also shown to inhibit adenylate cyclase (Ki = 0.5 mM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | α, β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt |
| CAS | 1343364-54-4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C11H15N5Na3O12P3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 571.15 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 571.155 |