Learn More
Violeta de metileno 3RAX (~90%), TRC
Código de producto. 30476809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476809 1 g 1 g
30466293 5 g 5 g
30474977 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2367551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4569-86-2
Fórmula molecular C22H23N4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 378.9
Sinónimo 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium Chloride, C.I. 50206, Diethylsafranin, 3-Amino-7-diethylamino-5-phenylphenazinium Chloride
Nombre IUPAC 3-amino-7-(dietilamino)-5-fenilfenazina-5-cloruro de silio
SMILES CCN(C1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=CC(N)=CC=C4N=C2C=C1)CC.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Violet 3RAX
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.16