Learn More
Violeta de metileno 3RAX (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylene Violet 3RAX |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.16 |