Learn More
Verde metileno, MP Biomedicals™
Código de producto. 11437992 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11437992 25 g
11427992 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437992 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215264425
CAS 2679-01-8
Fórmula molecular C16H17ClN4O2S
Peso molecular (g/mol) 364.85
Clave InChI YYGBVRCTHASBKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 52020, 3, 7-Bis(Dimethylamino)-4-Nitro-Phenothiazin-5-Ium Chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene green
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(N(C)C)=C(C3=[S+]C2=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC cloruro de 3,7-bis(dimetilamino)-4-nitro-5λ⁴-fenotiazin-5-ilio
PubChem CID 639658
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.86
Color Negro
Cantidad 25 g
Forma física Polvo