missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diuretano de metileno, 98+ %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11399993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11399993 5 g 5 g
11300004 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11399993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00318.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3693-53-6
Fórmula molecular C7H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 190.20
Número MDL MFCD00015147
Clave InChI QSPOJWMZYOMAEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene diurethane, methylenediurethane, methylene diurethan, diethyl methylenedicarbamate, methylene bisurethane, diethyl methylenebiscarbamate, bis n-ethoxycarbonylamino methane, carbamic acid, methylenedi-, diethyl ester, carbamic acid, methylenebis-, diethyl ester, n,n-methylene-bis ethyl carbamate
PubChem CID 19407
Nombre IUPAC Carbamato de etilo N-[(etoxicarbonilamino)metil]
SMILES CCOC(=O)NCNC(=O)OCC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methylene diurethane
Punto de fusión 128°C to 132°C
Beilstein 1812852
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.