Learn More
Ditiocianato de metileno, TRC
Código de producto. 30478648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478648 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30478648 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30411510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene dithiocyanate
CAS 6317-18-6
Fórmula molecular C3 H2 N2 S2
Cantidad 10 g
Sinónimo Methylene Dithiocyanate, Thiocyanic acid','C,C'-methylene ester (ACI), Thiocyanic acid','methylene ester (6CI','7CI','8CI','9CI), Antiblu 3737, Antiblu 3738, Basiment 540, Bis(thiocyanato)methane, Busan 110, Dithiocyanomethane, Kilstain, MBT, Metasol T 10, Methylene bis(thiocyanate), Methylene dithiocyanate, Methylene thiocyanate, Methylenedirhodanide, Nalco 5793, Nalco D 2303, Nalfloc N 206, NSC 40464, Proxel MB, Slimicide MC, V 709, WT 307B
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2N2S2/c4-1-6-3-7-2-5/h3H2
SMILES N#CSCSC#N
Nombre IUPAC tiocianatometil tiocianato
Peso molecular (g/mol) 130.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.9659