Learn More
Cloruro de metileno-d2, CDN
Código de producto. 30313922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313922 10 g 10 g
30313158 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313922 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND005310G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Fórmula molecular C 2H2 Cl2
Cantidad 10 g
Sinónimo Dichloromethane-d2
Fórmula InChI InChI=1 S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Cl)Cl
Nombre IUPAC dicloro(dideuterio)metano
Peso molecular (g/mol) 86.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 85,9659 g/mol
Porcentaje de pureza 99,8 átomo % D, mínimo 98% Pureza química