Learn More
Cloruro de metileno, bajo nivel de agua, BakerDRY™, J.T. Baker™
Código de producto. 15588564 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15588564 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum cada uno
1 options
Código de producto. 15588564 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 929512
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado específicamente para su uso en síntesis organometálica y oligonucleótida
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Chloride
Nombre de nota Low water
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum
Gravedad específica 1L = 1.32kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Grado BakerDRY
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.