Learn More
Cloruro de metileno, AR™, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15538744
Change view
Click to view available options
2,5 l
Código de producto.
15538744 2,5 l
1 options
Código de producto. 15538744 Proveedor Macron Fine Chemicals N.º de proveedor 677925
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 75-09-2
Cantidad 2.5 L
Fórmula molecular CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Número UN 1593
Sinónimo Dichloromethane
Punto de ebullición 39.8°C (1013 hPa)
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93