Learn More
Cloruro de metileno ≥ 99,8 % estabilizado, ChromAR™ para HPLC, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15538724
Cambiar vista
Click to view available options
2,5 l
Código de producto.
15538724 2,5 l
1 options
Código de producto. 15538724 Proveedor Macron Fine Chemicals N.º de proveedor 671425
Para cromatografía líquida de alto rendimiento
  • Absorbancia ultravioleta (célula de 1,00 cm frente al agua):
    • 235 nm ≤ 0,5
    • 240 nm ≤ 0,2
    • 250 nm ≤ 0,07
    • 260 nm ≤ 0,01
    • Corte UV ≤ de 229 nm
Especificaciones
CAS 75-09-2
Cantidad 2.5 L
Residuos después de la evaporación ≤ 0.0005%
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 99.8%
Ácido valorable ≤ 0.0005 meq/g
Fórmula molecular CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Número UN 1593
Agua ≤ 0.02%
Sinónimo Dichloromethane
Punto de ebullición 39.8°C (1013 hPa)
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93