Learn More
Trihidrato de azul de metileno, libre de zinc, MP Biomedicals
Código de producto. 11436451 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11436451 5 g
1 options
Código de producto. 11436451 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219399805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
An ethidium bromide alternative for the visualization of nucleic acids in gels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Blue
Nombre de nota Una alternativa al bromuro de etidio para la visualización de ácidos nucleicos en geles
CAS 61-73-4
Fórmula molecular C16H18ClN3S
Sinónimo Methylthionine chloride, C.I. 52015
Color Dark Blue
Cantidad 5 g
Clave InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.9
Grado Not Available