Learn More
Trihidrato de azul de metileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423529
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423529 100 g 100 g
15413529 25 g 25 g
15433529 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60823.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Tinción sensible para ARN y ribonucleasa
Methylene Blue trihydrate finds many uses in biology and chemistry. It acts as a GCS inhibitor, biological stain and redox indicator. It inhibits tau filament formation. Further, it is reported to bind to the M2 subtype of muscarinic receptors in rat cardiac myocytes and thus exhibit antimuscarinic effects on IK, ACh and ICa. It also inhibits endothelium-dependent relaxation of isolated blood vessels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trihidrato de azul de metileno tiene muchos usos en biología y química. Actúa como inhibidor de GCS, tinción biológica e indicador de redox. Inhibe la formación de filamentos de tau. Además, se ha informado de que se une al subtipo M2 de receptores muscarínicos en miocitos cardíacos de rata y, por lo tanto, exhibe efectos antimuscarínicos en IK, ACH e ICA. También inhibe la relajación dependiente del endotelio de los vasos sanguíneos aislados.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y cloroformo. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7220-79-3
Fórmula molecular C16H24ClN3O3S
Peso molecular (g/mol) 373.90
Número MDL MFCD00150008
Clave InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 52015; Basic Blue 9
PubChem CID 104827
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Methylene Blue trihydrate
Beilstein 3599847
Índice Merck 14,6060
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and chloroform; Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.90 (319.86 Anhydrous)
Olor Odorless
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Product Identifier
  • Methylene Blue trihydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate