Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de metileno trihidrato, 95 %, puro
Código de producto. 10173030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10173030 100 g Frasco de vidrio 100 g
10695172 250 g Frasco de vidrio 250 g
10175253 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10173030 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 126751000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7220-79-3
Fórmula molecular C16H24ClN3O3S
Peso molecular (g/mol) 373.90
Número MDL MFCD00150008
Clave InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate
PubChem CID 104827
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Blue trihydrate
Punto de fusión 100.0°C to 110.0°C
Nombre de nota 95%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 15% max. (105°C)
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Beilstein 27, 393
Índice Merck 15, 6132
Color Verde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, insoluble in ether
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino con lustre metálico
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.89
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylene Blue trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue