Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Tinción de azul de metileno
Código de producto. 12881813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12881813 500mL 500 ML
1 options
Código de producto. 12881813 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.7027
 Artículo restringido
En stock
Utilícelo como contratinción durante la tinción de Kinyoun y Ziehl-Neelsen. La tinción de azul de metileno Pro-Lab Diagnostics™ es una tinción lista para su uso para diferenciar los organismos no acidorresistentes de las micobacterias. Están fabricados conforme a las normas más exigentes, de acuerdo con todos los requisitos normativos y llevan la etiqueta CE.
Las soluciones de tinción microbiológica Pro-Lab Diagnostics™ se han fabricado en laboratorios para fines especiales según los máximos estándares mediante el uso de las mejores materias primas. Se emplean un estricto control de calidad y técnicas de filtración antes de su lanzamiento para garantizar que todas las soluciones ofrecen unas excelentes características de rendimiento.
Los organismos ácido-resistentes, como el Mycobacterium, tienen paredes celulares casi impermeables, parecidas a la cera, que les confieren mucha resistencia a las tinciones microbiológicas típicas. Requieren una tinción mediante el método de Ziehl-Neelsen (ZN), que requiere calentamiento, o el método de Kinyoun, que no lo requiere. Se utiliza el método básico que se observa en la tinción de Gram: se aplica una tinción principal, un diferenciador elimina la tinción de los organismos que no son ácido-resistentes y, a continuación, se aplica una tinción de contraste para identificar los organismos decolorados.
  • Solución lista para su uso en un tamaño práctico y económico
  • Actúa como tinción de contraste para organismos que no son ácido-resistentes en el método de tinción de Ziehl-Neelsen o Kinyoun
  • Se aplica únicamente después de la tinción con carbol fucsina y mediante un diferenciador/decolorante
  • Las células no acidorresistentes decoloradas adoptan el color azul de contraste para facilitar la detección.
Especificaciones
Tipo de solución Reactivo
Cantidad 500mL
Certificaciones/conformidad Reglamento (CE) n.º 1907/2006, anexo II, Reglamento (UE) nº 453/2010, marcado CE
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para tinciones acidorresistentes de micobacterias
Color Azul oscuro
Composición Metanol, azul de metileno
Requisitos de almacenamiento <20 °C
Tipo de tinción Tinción acidorresistente
Tipo de producto Azul de metileno
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Faroangivelser
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Skyddsangivelse
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.