Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de metileno, puro, certificado, agua residual
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylene Blue |
| Punto de fusión | 190.0°C |
| Índice de absorción | 1.21 to 1.7 |
| Contenido de tinte | 82% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 663 to 667nm |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Presión de vapor | Vapor Pressure: Negligible |
| Beilstein | 27, V,19, 259 |
| Densidad | 13 (Air = 1.0) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Methylene Blue
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.