Learn More
Azul de metileno, MP Biomedicals
Código de producto. 17512625 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17512625 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 17512625 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04800663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.65€
    57.75€ / 25 g
    Ahorro 2.90€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Blue
CAS 7220-79-3
Fórmula molecular C16H24ClN3O3S
Número MDL MFCD00150008
Clave InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Nombre IUPAC Cloruro trihidrato 3,7-bis(dimetilamino)-5λ⁴-fenotiazina-5-ilio
Peso molecular (g/mol) 373.90
PubChem CID 104827
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.87
Índice de color n.º 52015
Cantidad 25 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylene Blue Trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methylene blue