Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de azul de metileno, +96 %, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10741891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741891 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10004053 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10741891 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.60€
    65.65€ / 100 g
    Ahorro 10.95€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122965-43-9
Fórmula molecular C16H18ClN3S
Peso molecular (g/mol) 319.85
Número MDL MFCD00150006
Clave InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
PubChem CID 16211647
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-ilideno]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Methylene Blue hydrate
Punto de fusión 100.0°C to 110.0°C
Contenido de tinte 96.0 to 103.0% (on dried substance)
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 8.0% to 22.0% (105°C)
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 96+%
Color Verde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.85
Porcentaje de pureza ≥96%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methylene Blue hydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene Blue hydrate, Methylene blue