Learn More
Hidrato de azul de metileno (>90%), TRC
Código de producto. 30473814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473814 100 g 100 g
30464595 5 g 5 g
30466554 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294245100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122965-43-9
Fórmula molecular C16 H18 Cl N3 S x H2 O
Peso molecular (g/mol) 319.85
Sinónimo Methylene blue hydrate, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride Hydrate
Nombre IUPAC 3-N,3-N,7-N,7-N-tetrametilfenotiazina-5-ium-3,7-diamina; cloruro; hidratar
SMILES O.[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylthioninium chloride hydrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.85