Learn More
Azul de metileno, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10307033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10307033 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10307033 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP117100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylene Blue
Punto de fusión 190°C
CAS 7220-79-3
Coeficiente de extinción 2000g(-1) cm(-1) min.
Fórmula molecular C16H24ClN3O3S
Número MDL MFCD00150008
Índice Merck 15, 6132
Información de solubilidad Solubility in water: slight
Identificación Pass Test
Clave InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
Peso molecular (g/mol) 373.90
PubChem CID 104827
Lambda máx 660 to 664nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.9
Pérdida por secado 8.0 to 18.0%
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor Vapor Pressure: Negligible
Información de descomposición 190°C
Densidad 1.230g/cm³
Índice de color n.º 52015
Color Verde
pH 3 to 4.5
Cantidad 100 g
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylene Blue
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.