Learn More
Azul de metileno, extra puro, SLR, C.I.52015, Fisher Chemical
Código de producto. 10439180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10439180 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10439180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/4850/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 100 °C
CAS 7220-79-3
Fórmula molecular C16H24ClN3O3S
Número MDL MFCD00150008
Clave InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
Peso molecular (g/mol) 373.90
PubChem CID 104827
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.89g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
pH 3 to 4.5
Cantidad 100 g
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylene Blue trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue