Learn More
Azul de metileno, tinción biológica, C.I.52015, Fisher Chemical
Código de producto. 10539000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10539000 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10539000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/P206/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
25g, tarro de cristal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 190°C
CAS 61-73-4
Fórmula molecular C16H18ClN3S
Número MDL 12111
Clave InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.85g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
pH 3 to 4.5
Cantidad 25 g
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylene Blue
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.