Learn More
Azul de metileno, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15578814 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15578814 25 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha cada uno
1 options
Código de producto. 15578814 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor Q47303
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Identificatori chimici
CAS 7220-79-3
Fórmula molecular C16H24ClN3O3S
Peso molecular (g/mol) 373.90
Número MDL MFCD00150008
Clave InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 52015
PubChem CID 104827
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifica
Nombre del producto químico o material Methylene Blue
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)fenotiazin-3-iliden]-dimetilazanio;cloruro;trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.91
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 25 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene blue
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.