Learn More
Metileno bis-(clorosulfato) (> 85%), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methylene bis-(Chlorosulfate) |
| CAS | 92975-18-3 |
| Fórmula molecular | CH2 Cl2 O6 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | S,S-Methylene Chlorosulfuric Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2Cl2O6S2/c2-10(4,5)8-1-9-11(3,6)7/h1H2 |
| SMILES | ClS(=O)(=O)OCOS(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | bis(clorosulfoniloxi)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 245.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.867 |