Learn More
6-morfolinonicotínico de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10427802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10427802 1 g 1 g
10294524 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10427802 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC17522DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 132546-81-7
Fórmula molecular C11H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD03783347
Clave InChI FFBPRHFKXVNLDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1by02, methyl 6-morpholin-4-ylnicotinate, methyl6-morpholinonicotinate, methyl 6-morpholin-4-yl-nicotinate, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2776466
Nombre IUPAC metil 6-morfolin-4-ilpiridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle6-morpholinonicotinate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 97%