Learn More
Metilo6-(dietilamino)nicotinato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10622025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10622025 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10269542 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10622025 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07007CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 690632-37-2
Fórmula molecular C11H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 208.261
Número MDL MFCD05664431
Clave InChI MYJCIGZNMMQDRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-diethylamino nicotinate, methyl 6-diethylamino pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2794746
Nombre IUPAC metil 6-(dietilamino)piridina-3-carboxilato
SMILES CCN(CC)C1=NC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 6-(diethylamino)nicotinate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 95%