Learn More
Metilo6-(1-pirrolidinil)nicotinato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10337074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10337074 5 g 5 g
10055262 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10337074 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07009DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 210963-94-3
Fórmula molecular C11H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.245
Número MDL MFCD05664433
Clave InChI OWOKTZZFJFFUKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-pyrrolidinonicotinate, methyl 6-1-pyrrolidinyl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate, acmc-1cher, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinate, methyl 6-pyrrolidine-1-yl nicotinoate, methyl 6-pyrrolidin-1-ylnicotinate, methyl 6-pyrrolidinylpyridine-3-carboxylate, methyl 6-pyrrolidin-1-yl nicotinate;ethyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-carboxylate
PubChem CID 2794748
Nombre IUPAC metil 6-pirrolidin-1-ilpiridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle6-(1-pyrrolidinyl)nicotinate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%