Learn More
Metil5-metil-3-isoxazolcarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10113264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10113264 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10113264 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10422DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle5-methyl-3-isoxazolecarboxylate
CAS 19788-35-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H7NO3
Número MDL MFCD00015895
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-3-isoxazolecarboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-methyl-3-isoxazole carboxylate, methyl-5-methyl-3-isoxazole carboxylate, 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-209xf5, ksc489s1r
Clave InChI MVHHQOCEOUNTID-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=NOC(C)=C1
Nombre IUPAC 5-metil-1,2-oxazol-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 141.13
PubChem CID 88245
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 97%