Learn More
Metil5-formil-2-metil-3-furoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10544984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10544984 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10495512 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10089391 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10544984 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00666DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 81661-26-9
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.148
Número MDL MFCD03407372
Clave InChI WINMHOHYPKKTEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate, 3-furancarboxylicacid, 5-formyl-2-methyl-, methyl ester, methyl 5-formyl-2-methyl-3-furancarboxylate, 5-formyl-2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-formyl-2-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2779820
Nombre IUPAC metil 5-formil-2-metilfurano-3-carboxilato
SMILES CC1=C(C=C(O1)C=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%