Learn More
Metilo5-(clorosulfonil)-4-metil-2-tiofenocarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10252792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10252792 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10304202 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10682675 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10252792 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00640CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 423768-46-1
Fórmula molecular C7H7ClO4S2
Peso molecular (g/mol) 254.699
Número MDL MFCD03407367
Clave InChI YWBXGHFHMHUSKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-chlorosulfonyl-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 5-chlorosulfonyl-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-chlorosulfonyl-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2779815
Nombre IUPAC metil 5-clorosulfonilo-4-metiltiofeno-2-carboxilato
SMILES CC1=C(SC(=C1)C(=O)OC)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-(chlorosulfonyl)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.71
Porcentaje de pureza 97%