Learn More
Methyle5-bromonicotinate, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10507684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10507684 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10729035 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10507684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF04619DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Kemiska identifierare
CAS 29681-44-5
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD00173668
Clave InChI AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid methyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 3-bromo-5-methoxycarbonyl pyridine, 5-bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-bromo-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, methyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate
PubChem CID 699336
Nombre IUPAC metil 5-bromopiridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Methyle5-bromonicotinate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.