Learn More
Metilo4-(trifluorometil)nicotinato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10407632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10407632 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10742313 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10407632 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03951CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175204-82-7
Fórmula molecular C8H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 205.136
Número MDL MFCD00101568
Clave InChI RFUABQNZKSSKRX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775680
Nombre IUPAC metil 4-(trifluorometilo)piridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo methyl 4-trifluoromethyl nicotinate, methyl 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl4-trifluoromethyl nicotinate, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid methyl ester, pubchem23562, methyl 4-trifluoromethylnicotinate, methyl 4-trifluormethylpyridine-3-carboxylate, methyl 4-trifluoromethylpyridin-3-ylcarboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.13
Porcentaje de pureza 97%