Learn More
Metilo4-(trifluorometoxi)benzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10569972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10569972 1 g 1 g
10492494 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10569972 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00423DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 780-31-4
Fórmula molecular C9H7F3O3
Peso molecular (g/mol) 220.147
Número MDL MFCD00041006
Clave InChI JFFLBWZTJAWGNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 737353
Nombre IUPAC metil 4-(trifluorometoxi)benzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyle4-(trifluoromethoxy)benzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3OC6H4C(O)OCH3
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 4-trifluoromethoxy benzoate, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy-, methyl ester, acmc-209pd6, methyl4-trifluoromethoxy benzoate, 2-trifluoromethoxy-terephthalonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoic acid methyl ester, p-trifluoromethoxy benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-trifluoromethoxy-, methyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 97%