Learn More
Metil4-metoxitiofeno-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10101312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10101312 250 mg 250 miligramos
10019551 1 g 1 g
10337114 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10101312 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00444CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 65369-22-4
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.198
Número MDL MFCD00067995
Clave InChI LQIVVUILGDRRHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-methoxy-3-thiophenecarboxylate, 4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 4-methoxy-, methyl ester, maybridge1_004625, ksc495s3h, methyl 4-methoxythiophene-3-arboxylate, 3-methoxythiophene-4-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,4-methoxy-,methyl ester, 4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 2778377
Nombre IUPAC 4-metoxitiofeno-3-carboxilato de metilo
SMILES COC1=CSC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-methoxythiophene-3-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 97%