Learn More
Metilo4-formil-2,5-dimetil-1H-pirrol-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10545845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10545845 5 g 5 g
10223482 250 mg 250 miligramos
10019631 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10545845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP00008DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175205-91-1
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.191
Número MDL MFCD00203870
Clave InChI OHVCRNQTGBXAPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-formyl-2,5-dimethylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester, acmc-20akgf, methyl 4-formyl-2,5-dimethyl-1h-pyrrole-3 carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formylpyrrole-3-carboxylate, methyl 2,5-dimethyl-4-formyl-pyrrole-3-carboxylate, 2,5-dimethyl-4-methoxycarbonyl-1h-pyrrole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-formyl-2,5-dimethyl-, methyl ester 9ci
PubChem CID 2798463
Nombre IUPAC metilo 4-formil-2,5-dimetil-1H-pirrol-3-carboxilato
SMILES CC1=C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-formyl-2, 5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 97%