Learn More
3-metil-4-nitrobenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10579972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10579972 50 g 50 g
10203572 1 g 1 g
10270495 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10579972 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00715EE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 24078-21-5
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.174
Número MDL MFCD00085640
Clave InChI IEFONJKJLZFGKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, methyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid methyl ester, m-toluic acid, 4-nitro-, methyl ester, methyl 3-methyl-4-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, methyl ester, methyl3-methyl-4-nitrobenzoate, pubchem2350, acmc-1cfdu, methyl 4-nitro-m-toluate, ksc205m3d
PubChem CID 260927
Nombre IUPAC metil 3-metil-4-nitrobenzoato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 97%