Learn More
Methyle3-methyl-2-furoate, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10530342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10530342 1 g Glass Bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10530342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356500010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-methyl-2-furoate
Nombre de nota 98%
CAS 6141-57-7
Punto de fusión 32°C to 36°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C7H8O3
Número MDL MFCD00014110
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 3-methyl-2-furoate, methyl 3-methylfuroate, methyl 3-methyl-2-furancarboxylate, furancarboxylic acid, methyl-, methyl ester, 3-methyl-2-furancarboxylic acid methyl ester, 3-methyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furoic acid, 3-methyl-, methyl ester, acmc-20a9f6, methyl-3-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 3-methyl-, methyl ester
Clave InChI AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C)C=CO1
Nombre IUPAC metil 3-metilfurano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 140.14
PubChem CID 350231
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Low Melting Solid