Learn More
Metil 3-isotiocianatotiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10762483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762483 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10059131 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10762483 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK00289EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 81321-10-0
Fórmula molecular C7H5NO2S2
Peso molecular (g/mol) 199.24
Número MDL MFCD00052589
Clave InChI RKBLURUDWDTMOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylate, 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-isothiocyanato-, methyl ester, methyl 3-isoisothiocyanatothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2777461
Nombre IUPAC metil 3-isotiocianatotiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%