Learn More
Metilo3-hidroxibenzo[b]tiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10643393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10643393 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10643393 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB04875DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 13134-76-4
Fórmula molecular C10H8O3S
Peso molecular (g/mol) 208.23
Número MDL MFCD00067732
Clave InChI JVUOTPTULVZUTL-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo methyl 3-hydroxybenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-hydroxybenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-hydroxy methoxy methylidene-1-benzothiophen-3-one, 2z-2-hydroxy methoxy methylidene-1-benzothiophen-3-one, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-hydroxy-, methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, maybridge4_000295, methyl 3-hydroxy-benzothiophene2-carboxylate
PubChem CID 83165
SMILES CO\C(O)=C1/SC2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC metil 3-hidroxi-1-benzotiofeno-2-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza 97%