Learn More
3-cianobenzoato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10622015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10622015 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10065152 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10622015 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC00610DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 13531-48-1
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00220156
Clave InChI XPBHWSMZTSSEJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl m-cyanobenzoate, benzoic acid, 3-cyano-, methyl ester, 3-cyanobenzoic acid methyl ester, methyl-3-cyanobenzoate, methyl3-cyanobenzoate, pubchem21088, acmc-1burk, intermediates-zcf02042, ksc180c9j, 3-cn-c6h4-cooch3
PubChem CID 83554
Nombre IUPAC metil 3-cianobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle3-cyanobenzoate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 95%