Learn More
Methyl 3-chlorobenzoate, 98%, Acros Organics™
Código de producto. 10124700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
:
Frasco de vidrio; 25g
Código de producto.
10124700 Frasco de vidrio; 25g
1 options
Código de producto. 10124700
Marca: Thermo Scientific Acros 215590250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-chlorobenzoate
CAS 2905-65-9
Punto de fusión 21.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 104g/mL
Punto de ebullición 231.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H7ClO2
Fórmula lineal ClC6H4CO2CH3
Índice de refracción 1.5310 to 1.5330
Número MDL MFCD00000592
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 338
Índice Merck 10, 2093
Sinónimo methyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, 3-chloro-, methyl ester, m-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-3-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, methyl ester, 3-chlorobenzoic acid methyl ester, 3-chloro-benzoic acid methyl ester, acmc-1cegg, dsstox_cid_7507, 3-chlorobenzoic acid methyl
Clave InChI XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Nombre IUPAC 3-Clorobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 170.59
PubChem CID 17946
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid or Low Melting Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-chlorobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.