Learn More
Metil3-cloro-4-metiltiofeno-2-carboxilato, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10150592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10150592 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10069411 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10150592 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK01297DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 175137-11-8
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 190.641
Número MDL MFCD00052072
Clave InChI BUFSIDWTJVUAER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, maybridge1_003874, 2-methoxycarbonyl-3-chloro4-methylthiophene, 2-methoxycarbonyl-3-chloro-4-methylthiophene, methyl 3-chloro-4-methylthiophenecarboxylate, methyl3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloranyl-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2777567
Nombre IUPAC metil 3-cloro-4-metiltiofeno-2-carboxilato
SMILES CC1=CSC(=C1Cl)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.65
Porcentaje de pureza 97%