Learn More
Metilo3-bromotiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10120652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10120652 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10233232 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10120652 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02691DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 26137-08-6
Fórmula molecular C6H5BrO2S
Peso molecular (g/mol) 221.068
Número MDL MFCD00173839
Clave InChI PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2740074
Nombre IUPAC metil 3-bromotiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyle3-bromothiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.07
Porcentaje de pureza 97%