Learn More
Metilo3-amino-5-(terc-butil)tiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10772863 1 g 1 g
10240135 5 g 5 g
10743053 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772863 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK00671DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175137-03-8
Fórmula molecular C10H15NO2S
Peso molecular (g/mol) 213.295
Número MDL MFCD00068163
Clave InChI WHJBGOQJMFAKHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-4-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_003935, methyl 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5-tert-butylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-5-1,1-dimethylethyl-, methyl ester
PubChem CID 2777503
Nombre IUPAC metil 3-amino-5-terc-butiltiofeno-2-carboxilato
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(S1)C(=O)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.3
Porcentaje de pureza 97%