Learn More
Metilo3-amino-5-(4-clorofenil)tiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10364332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10364332 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10324382 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10245524 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10364332 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK00598DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 91076-93-6
Fórmula molecular C12H10ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 267.727
Número MDL MFCD00052591
Clave InChI MELGGDOYSMRBGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777492
Nombre IUPAC metil 3-amino-5-(4-clorofenil)tiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-4-chlorophenyl-, methyl ester, 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem8387, maybridge1_003891, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-thiophene-2-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.74
Porcentaje de pureza 97%