Learn More
Metilo3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato, 97 % Thermo Scientific™
Código de producto. 10304782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10304782 1 g 1 g
10391865 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10304782 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01297DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 85006-31-1
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.21
Número MDL MFCD00051822
Clave InChI YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
Nombre IUPAC metilo 3-amino-4-metiltiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 97%