Learn More
Metilo3-amino-4-(metilsulfonil)tiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10364762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10364762 10 g 10 g
10161212 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10364762 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01956EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 175201-73-7
Fórmula molecular C7H9NO4S2
Peso molecular (g/mol) 235.272
Número MDL MFCD00067932
Clave InChI ZFMCGKFMQDQBLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778572
Nombre IUPAC metil 3-amino-4-metilsulfoniltiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)S(=O)(=O)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-(methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Sinónimo methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methanesulfonylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulphonyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methanesulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene, maybridge1_004594, timtec-bb sbb005527, buttpark 33\04-59, methyl3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.28
Porcentaje de pureza 97%