Learn More
Metil-3-amino-4-cianotiofeno-2-carboxilato, 97 % Thermo Scientific™
Código de producto. 10394712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10394712 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10394712 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00977EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate
CAS 102123-28-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H6N2O2S
Número MDL MFCD00052590
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-, methyl ester, acmc-1boui, methyl 3-amino-4-cyano thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-cyano-,methyl ester, 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Clave InChI AEWVEROSMGRHRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)C#N)N
Nombre IUPAC metil 3-amino-4-cianotiofeno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 182.197
PubChem CID 2778419
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 97%